Learn More
Métasilicate de sodium nonahydraté, 44 - 47,5 % de matières solides totales, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10045740
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13517-24-3
Formule moléculaire Na2SiO3·9H2O
Poids moléculaire (g/mol) 284.19
Numéro MDL MFCD00149175
Clé InChI PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium metasilicate nonahydrate, unii-d8d44215lz, sodium silicate nonahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, nonahydrate, disodium oxosilanebis olate nonahydrate, 2na.so3i.9h2o, sodium meta-silicate nonahydrate, disodium oxosilanediolate nonahydrate, disodium dioxido oxo silane nonahydrate, sodium oxosilanebis olate-water 1/9
CID PubChem 61639
Nom IUPAC disodium ; dioxido(oxo)silane ; non-ahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium metasilicate nonahydrate
Point de fusion 72.0°C
Note relative au nom 44 - 47.5% total solids
Couleur Blanc
Forme physique Granulés ou poudre granulaire
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2SiO3·9H2O
Merck Index 15, 8804
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 284.19
Pourcentage de pureté 44 to 47.5% total solids
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.61
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium metasilicate nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.