Learn More
Métasilicate de sodium, MP Biomedicals
Code produit. 11410462
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Identifiants chimiques
CAS 13517-24-3
Formule moléculaire H18Na2O12Si
Poids moléculaire (g/mol) 284.197
Clé InChI PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium metasilicate nonahydrate, unii-d8d44215lz, sodium silicate nonahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, nonahydrate, disodium oxosilanebis olate nonahydrate, 2na.so3i.9h2o, sodium meta-silicate nonahydrate, disodium oxosilanediolate nonahydrate, disodium dioxido oxo silane nonahydrate, sodium oxosilanebis olate-water 1/9
CID PubChem 61639
Nom IUPAC disodium ; dioxido(oxo)silane ; non-ahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Metasilicate
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage ≥97%
Poids de la formule 284.2
Qualité Réactif
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium Metasilicate Nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium MetasilicateNonahydrate