Learn More
Métapériodate de sodium, qualité ACS, 99,8 - 100,3 %, Thermo Scientific Chemicals
Taux maximal d’impuretés : Autres halogènes (tels que le Cl) 0,02 %, min. 3 ppm
122.00€ - 1379.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-28-5 |
---|---|
Formule moléculaire | INaO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.89 |
Numéro MDL | MFCD00003534 |
Clé InChI | JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate |
CID PubChem | 23667635 |
ChEBI | CHEBI:75226 |
Nom IUPAC | periodate de sodium |
SMILES | [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11458400
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044309.22 |
100 g |
122.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11448400
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044309.36 |
500 g |
436.00€
500g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11438400
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044309.A3 |
2 kg |
1379.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium metaperiodate is used as an oxidizing reagent involved in the oxidation of cellulose. It is involved in the cleavage of vicinal diols to prepare two aldehydes. This oxidation is commonly used in selectively label RNA, saccharides and other compounds with vicinal diols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-28-5 | |
213.89 | |
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M | |
23667635 | |
periodate de sodium |
INaO4 | |
MFCD00003534 | |
sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate | |
CHEBI:75226 | |
[Na+].[O-][I](=O)(=O)=O |
Spécification
Sodium metaperiodate | |
For analysis ACS | |
Blanc | |
99.8-100.3% | |
MFCD00003534 | |
Soluble in water,sulfuric acid,nitric acid and acetic acid. | |
[Na+].[O-][I](=O)(=O)=O | |
213.89 | |
CHEBI:75226 | |
ACS | |
3.86 g/cm3 at 20°C |
300°C (decomposition) | |
7790-28-5 | |
Poudre | |
INaO4 | |
sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate | |
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M | |
periodate de sodium | |
23667635 | |
213.89 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P280-P283-P301+P330+P331-P304+P340-P305+P351+P338-P306+P360-P310-P353-P363-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H314-H335-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 232-197-6
missing translation for 'rtecsNumber' : SD4550000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only