Learn More
Métabisulfite de sodium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
56.80€ - 57.40€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-57-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O5S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.09 |
Numéro MDL | MFCD00167602 |
Clé InChI | LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis |
CID PubChem | 656671 |
Nom IUPAC | (sulfinatooxy)sulfinate de disodium |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10233970
|
Fisher Chemical
S/5250/53 |
500 g |
57.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10598820
|
Fisher Chemical
S/5250/60 |
1 kg |
56.80€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Récipient à poudre en plastique de 1 kg
Identifiants chimiques
7681-57-4 | |
190.09 | |
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L | |
656671 | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O |
Na2O5S2 | |
MFCD00167602 | |
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis | |
(sulfinatooxy)sulfinate de disodium |
Spécification
150°C | |
Blanc | |
Solide en poudre | |
MFCD00167602 | |
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L | |
(sulfinatooxy)sulfinate de disodium | |
656671 | |
Récipient de poudre en plastique |
7681-57-4 | |
4 to 6 | |
Na2O5S2 | |
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O | |
190.09 | |
190.1g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium metabisulfite
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.