Learn More
Solution de lactate de sodium, extra pure, SLR, solution d’environ 60 % (p/p), Fisher Chemical
Code produit. 10213970
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Point d’ébullition 140°C
Point de fusion 17.2°C
CAS 72-17-3
Couleur Jaune
pH 7
Forme physique Viscous liquid Liquid
Quantité 500 mL
Formule moléculaire C3H5NaO3
Numéro MDL 66576
Synonyme sodium lactate, lactic acid sodium salt, monosodium lactate, sodium dl-lactate, lacolin, per-glycerin, lactic acid, monosodium salt, sodium alpha-hydroxypropionate, monosodium 2-hydroxypropanoate, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt
Clé InChI NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C(=O)[O-])O.[Na+]
Nom IUPAC Sodium;2-hydroxypropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 112.06
CID PubChem 23666456
ChEBI CHEBI:75228
Conditionnement Flacon en verre ambré
Tension de vapeur 14mmHg at 20°C
Densité Vapor Density: 0.7