Learn More
L-lactate de sodium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
49.99€ - 175.59€
Identifiants chimiques
CAS | 867-56-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5NaO3 |
Numéro MDL | MFCD00066576 |
Synonyme | sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11353556
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14500.06 |
5 g |
49.99€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363556
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14500.14 |
25 g |
175.59€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium L-lactate is used as a food additive, preservative, acidity regulator and bulking agent. It finds application in shampoo and liquid soaps and other related products. It acts as an effective humectant and moisturizer. It is used in the treatment of arrhythmias.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe L-lactate de sodium est utilisé comme additif alimentaire, conservateur, régulateur d‘acidité et agent de gonflement. Il trouve l‘application dans le shampooing et les savons liquides et autres produits connexes. Il agit comme un humectant efficace et hydratant. Il est utilisé dans le traitement des arythmies.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
867-56-1 | |
C3H5NaO3 | |
MFCD00066576 | |
sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt |
Spécification
Sodium L-lactate | |
867-56-1 | |
MFCD00066576 | |
sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt | |
112.06 | |
Hygroscopic |
∼160°C | |
C3H5NaO3 | |
4567087 | |
Soluble in water. | |
≥98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-762-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante