Learn More
Isopropoxide de sodium, Thermo Scientific Chemicals
58.90€ - 509.00€
Identifiants chimiques
CAS | 683-60-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H7NaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 82.078 |
Numéro MDL | MFCD00061566 |
Clé InChI | WBQTXTBONIWRGK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium propan-2-olate, sodium isopropoxide, 2-propanol, sodium salt, isopropoxysodium, iprona, naoipr, 2-propanol, sodium salt 1:1, i-prona, nao-ipr, sodium isopropanolate |
CID PubChem | 10920443 |
Nom IUPAC | Sodium ; propan-2-olate |
SMILES | CC(C)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11483770
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089446.06 |
5 g |
58.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403780
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089446.14 |
25 g |
166.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493770
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089446.22 |
100 g |
509.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium isopropoxide is used in the preparation of ibuprofen intermediate. It is involved in reactions such as polymerization of butadiene. Further, it acts as a catalyst in the manufacturing of acetone and its derivatives. In addition, it is used as a solvent and serves as an antiseptic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
683-60-3 | |
82.078 | |
WBQTXTBONIWRGK-UHFFFAOYSA-N | |
10920443 | |
CC(C)[O-].[Na+] |
C3H7NaO | |
MFCD00061566 | |
sodium propan-2-olate, sodium isopropoxide, 2-propanol, sodium salt, isopropoxysodium, iprona, naoipr, 2-propanol, sodium salt 1:1, i-prona, nao-ipr, sodium isopropanolate | |
Sodium ; propan-2-olate |
Spécification
Sodium isopropoxide | |
70°C to 75°C | |
MFCD00061566 | |
sodium propan-2-olate, sodium isopropoxide, 2-propanol, sodium salt, isopropoxysodium, iprona, naoipr, 2-propanol, sodium salt 1:1, i-prona, nao-ipr, sodium isopropanolate | |
WBQTXTBONIWRGK-UHFFFAOYSA-N | |
Sodium ; propan-2-olate | |
10920443 | |
Cristalline |
683-60-3 | |
C3H7NaO | |
Air and moisture sensitive | |
Soluble in tetrahydrofuran. | |
CC(C)[O-].[Na+] | |
82.078 | |
82.08 |
Sécurité et traitement
P210-P235+P410-P240-P241-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H228-H314-H335-X
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,2 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 211-673-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only