Learn More
Iodure de sodium, ultra sec, 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11430021
Iodure de sodium, ultra sec, 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11430021
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11430021
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044766.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sodium iodide commonly is used to prevent iodine deficiency. Used as analytical reagents, in the manufacture of disinfectants, antiseptics, deodorants and medicines. They are used in baking ingredient conditioner and as animal feed. It is used for conversion of alkyl chlorides into alkyl iodides, such as in the treatment of thyroid cancer and hyperthyroidism and in scintillation detectors, traditionally in nuclear medicine, geophysics, nuclear physics, and environmental measurements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-82-5
Formule moléculaire INa
Poids moléculaire (g/mol) 149.894
Numéro MDL MFCD00003532
Clé InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
CID PubChem 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nom IUPAC sodium ; iodure
SMILES [Na+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1300°C to 1304°C
Nom chimique ou matériau Sodium iodide
Point de fusion 651°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,glycerol and acetone. Insoluble in ether.
Poids de la formule 149.89
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.7745
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.67
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP19L011 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2025 Catalog Number044766.22,044766.14,044766.36
Numéro de lotP30B051 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044766.22,044766.14,044766.36
Numéro de lotD17T046 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044766.22,044766.14,044766.36
Numéro de lotC24W007 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044766.22,044766.14,044766.36
Numéro de lotY11G053 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044766.22,044766.14,044766.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium iodide
Nom du produit
Iodure de sodium, ultra sec, 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals >