Learn More
Iodure de sodium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15605310
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Réactif ACS, ≥ 99,5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-82-5
Formule moléculaire INa
Poids moléculaire (g/mol) 149.894
Numéro MDL MFCD00003532
Clé InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
CID PubChem 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nom IUPAC sodium ; iodure
SMILES [Na+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium iodide
Quantité 12 kg
Formule linéaire NaI
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 149.89g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Densité Vapor Density: >1 (vs air)