Learn More
Iodure de sodium, 99+ %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1300.0°C |
Nom chimique ou matériau | Sodium iodide |
Point de fusion | 661.0°C |
Note relative au nom | Anhydrous |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 2.5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (on dried substance) (Argentometry) |
Formule linéaire | NaI |
Fieser | 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 10,365; 11,488; 12,29; 13,43; 14,89; 16,86 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium iodide
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.