Learn More
Hypochlorite de sodium, technique, solution, Fisher Chemical
28.40€ - 53.85€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-52-9 |
---|---|
Formule moléculaire | ClNaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.439 |
Numéro MDL | 11120 |
Clé InChI | SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hypochlorite de soude, antiformine, oxychlorure de sodium, eau de javel, acide hypochloreux, sel de sodium, hypochlorite de sodium, solution carrel-dakin, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution |
CID PubChem | 23665760 |
ChEBI | CHEBI : 32146 |
Nom IUPAC | sodium ; hypochlorite |
SMILES | [O-]Cl.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11438842
|
Fisher Chemical
S/5040/PB15 |
1 l |
28.40€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11448842
|
Fisher Chemical
S/5040/PB17 |
2.5 L |
42.60€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10715731
|
Fisher Chemical
S/5040/21 |
5 L |
53.85€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
7681-52-9 | |
74.439 | |
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N | |
23665760 | |
sodium ; hypochlorite |
ClNaO | |
11120 | |
hypochlorite de soude, antiformine, oxychlorure de sodium, eau de javel, acide hypochloreux, sel de sodium, hypochlorite de sodium, solution carrel-dakin, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution | |
CHEBI : 32146 | |
[O-]Cl.[Na+] |
Spécification
-16°C | |
Jaune | |
Liquide | |
11120 | |
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N | |
sodium ; hypochlorite | |
23665760 | |
Flacon en plastique PEHD |
7681-52-9 | |
11 | |
ClNaO | |
hypochlorite de soude, antiformine, oxychlorure de sodium, eau de javel, acide hypochloreux, sel de sodium, hypochlorite de sodium, solution carrel-dakin, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution | |
[O-]Cl.[Na+] | |
74.439 | |
CHEBI : 32146 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Sodium hypochlorite solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hypochlorite