Learn More
Solution forte d’hypochlorite de sodium selon la pharmacopée européenne (EP), Reagecon
Produit stable très pur développé et testé pour les applications de la pharmacopée européenne (EP), notamment l’utilisation comme réactif dans la réalisation des tests décrits dans plusieurs monographies EP.
Marque: Reagecon 10816005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réactif de la pharmacopée européenne, solution
- Produit stable très pur développé et testé pour les applications de la pharmacopée européenne (EP).
- Celles-ci incluent notamment l’utilisation comme réactif dans la réalisation des tests décrits dans plusieurs monographies EP.
- Ce réactif EP Reagecon est précis, stable et reproductible.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
Spécification
Flacon de réservoir en verre ambré45 | |
500 mL | |
Test EP | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION, STRONG
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hypochlorite