Learn More
Solution d’hypochlorite de sodium, purum, ≈ 10 % (RT), Honeywell Fluka™
Purum, ∼ 10 % (RT)
74.13€ - 248.09€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-52-9 |
---|---|
Formule moléculaire | ClNaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.439 |
Numéro MDL | MFCD00011120 |
Clé InChI | SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution |
CID PubChem | 23665760 |
ChEBI | CHEBI:32146 |
Nom IUPAC | sodium ; hypochlorite |
SMILES | [O-]Cl.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15666830
|
Honeywell-Fluka
71696-2.5L |
2.5 L |
74.13€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15656830
|
Honeywell-Fluka
71696-10L |
10 L |
248.09€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7681-52-9 | |
74.439 | |
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N | |
23665760 | |
sodium ; hypochlorite |
ClNaO | |
MFCD00011120 | |
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution | |
CHEBI:32146 | |
[O-]Cl.[Na+] |
Spécification
Sodium hypochlorite solution | |
ClNaO | |
MFCD00011120 | |
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution | |
[O-]Cl.[Na+] | |
74.439 | |
CHEBI:32146 | |
10% (RT) | |
≈10% (RT) |
7681-52-9 | |
NaClO | |
UN1791 | |
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N | |
sodium ; hypochlorite | |
23665760 | |
74.44g/mol | |
purum | |
1.21-1.26g/mL at 20°C |
Sécurité et traitement
P273-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P391
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Sodium hypochlorite solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hypochlorite,solution