Learn More
Solution d’hypochlorite de sodium, 6-14 % de base de chlore actif, Honeywell Fluka™
6-14 % de base de chlore actif
82.05€ - 411.79€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-52-9 |
---|---|
Formule moléculaire | ClNaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.439 |
Numéro MDL | MFCD00011120 |
Clé InChI | SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution |
CID PubChem | 23665760 |
ChEBI | CHEBI:32146 |
Nom IUPAC | sodium ; hypochlorite |
SMILES | [O-]Cl.[Na+] |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15641320
|
Honeywell-Fluka
13440-500ML |
500 mL |
82.05€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15651320
|
Honeywell-Fluka
13440-6X500ML |
6 x 500 mL |
411.79€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Chemical Identifiers
7681-52-9 | |
74.439 | |
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N | |
23665760 | |
sodium ; hypochlorite |
ClNaO | |
MFCD00011120 | |
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution | |
CHEBI:32146 | |
[O-]Cl.[Na+] |
Specifications
Sodium Hypochlorite Solution | |
ClNaO | |
MFCD00011120 | |
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution | |
[O-]Cl.[Na+] | |
74.439 | |
CHEBI:32146 | |
6 to 14% active chlorine basis |
7681-52-9 | |
NaClO | |
1791 | |
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N | |
sodium ; hypochlorite | |
23665760 | |
74.44g/mol | |
Flacon poly |
Safety and Handling
P273-P280-P305 + P351 + P338-P310
H314-H400
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Sodium hypochlorite solution
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Precautionary Statement
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hypochlorite,solution
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solution d’hypochlorite de sodium, 6-14 % de base de chlore actif, Honeywell Fluka™