Learn More
Hypochlorite de sodium, 10-15 % de chlore actif, Thermo Scientific Chemicals
28.04€ - 211.05€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-52-9, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClNaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.44 |
Numéro MDL | MFCD00011120 |
Clé InChI | SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution |
CID PubChem | 23665760 |
ChEBI | CHEBI:32146 |
Nom IUPAC | sodium ; hypochlorite |
SMILES | [O-]Cl.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10401841
|
Thermo Scientific Acros
219255000 |
500 mL | Flacon en plastique |
28.04€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10296650
|
Thermo Scientific Acros
219250025 |
2.5 l | Flacon en plastique |
71.76€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10553864
|
Thermo Scientific Acros
219250100 |
10 L | Récipient en plastique |
211.05€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
7681-52-9, 7732-18-5 | |
74.44 | |
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N | |
23665760 | |
sodium ; hypochlorite |
ClNaO | |
MFCD00011120 | |
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution | |
CHEBI:32146 | |
[O-]Cl.[Na+] |
Spécification
Sodium hypochlorite | |
13% Active chlorine | |
Jaune | |
ClNaO | |
MFCD00011120 | |
15,8762 | |
Solubility in water: soluble | |
[O-]Cl.[Na+] | |
74.44 | |
CHEBI:32146 | |
≥12% | |
1.2000g/mL |
-16,0°C | |
7681-52-9, 7732-18-5 | |
Solution | |
NaOCl | |
01,1084; 04,456; 05,617; 06,543; 07,337; 08,461; 09,430; 10,365; 11,487; 15,293; 16,308 | |
sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution | |
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N | |
sodium ; hypochlorite | |
23665760 | |
74.44 | |
1.2 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-668-3
missing translation for 'rtecsNumber' : NH3486300
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium hypochlorite
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hypochlorite