Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, 0,5 M de NaOH (0,5N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15654900
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Cubitainer™
Flacon poly
Poly Bottle
Volumétrique, 0,5 M de NaOH (0,5N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l’ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide solution
Couleur Incolore
Note relative au nom Volumetric, 0.5M NaOH (0.5N)
Point d’ébullition >100°C
Formule linéaire NaOH
Numéro UN UN1824
Densité 1.020g/cm3
Quantité 6 x 1 L
Poids de la formule 40g/mol
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 3mmHg (37°C)
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide; caustic soda