Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, 0,2 M de NaOH (0,2 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15684160
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2 L
Conditionnement:
Flacon poly
Volumétrique, 0,2 M de NaOH (0,2N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l’ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide solution
Note relative au nom Volumetric, 0.2 M NaOH (0.2N)
Point d’ébullition 100°C
% min. CAS ≥99.0000%, ≥0.5000%
% max. CAS >99%, <1.0000%
Formule linéaire NaOH
Concentration 0.2 M NaOH (0.2N)
Numéro UN UN1824
Densité 1.01 g/mL at 25 °C
Quantité 2 L
Poids de la formule 40
Qualité Volumétrique
Conditionnement Flacon poly