Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, réac. Ph. eur., 1 M de NaOH (1 N), Honeywell Fluka™
Volumétrique, Reag. Ph. eur., 1 M de NaOH (1 N)
34.03€ - 473.86€
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15634890
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
35256-1L
1 L Bouteille en plastique
34.03€
1L
15674890
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
35256-5L-VP
5 L RECIPIENT VOLPAC™
135.76€
5L
15664890
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
35256-5L
5 L Bouteille en plastique
135.76€
5L
15684890
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
35256-6X1L
6 x 1 L Bouteille en plastique
178.37€
6 pièces
15624890
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
35256-10L-VP
10 L RÉCIPIENT VOLPAC™
252.05€
10L
15614890
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
35256-10L
10 L N/A N/A N/A
15654890
FDS Afficher les documents
Honeywell-Fluka
35256-4X5L
4 x 5 L Bouteille en plastique
473.86€
4 pièces
15644890
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
35256-20L
20 L N/A N/A N/A
Description
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, réac. Ph. eur., 1 M de NaOH (1 N), Honeywell Fluka™