Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 0,1 M Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Code produit. 12900894
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide solution
Concentration 0.1M
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Conditionnement Flacon
Quantité 1000 mL
Formule moléculaire HNaO
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 40.00
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Qualité Eu. Ph. Référence