Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 2M, pur, réactif de paillasse, Fisher Chemical
Code produit. 11432924
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL 3548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
pH 14
Couleur Incolore
Point d’ébullition 105°C
Point de fusion -10°C
Quantité 25 L
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Liquide