Learn More
Sodium hydroxide solution, ≈1.0M, Honeywell™
Code produit. 15676880
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide solution
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Formule linéaire NaOH
Concentration ≈1.0M
Numéro MDL MFCD00003548
Numéro UN UN1824
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 100 mL
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC sodium;hydroxide
Limite d’explosion for HPCE
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40g/mol
Tension de vapeur 3 mmHg (37°C)