Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, Honeywell Fluka™
pour HPLC, 50 %
78.61€ - 170.74€
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15616820
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
71686-1L
1 L
78.61€
1L
15626820
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
71686-2.5L
2.5 L
170.74€
2.50L
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
1310-73-2
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
hydroxyde de sodium
HNaO
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
Spécification
Sodium hydroxide solution
49.0 - 51.0%
NaOH
MFCD00003548
1.515g/mL at 20°C
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
hydroxyde de sodium
39.997
CHEBI:32145
50%
3 mmHg (37°C)
1310-73-2
HNaO
50% (w/w)
UN1824
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
[OH-].[Na+]
for HPLC
14798
40g/mol
HPLC
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide; caustic soda