Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 0,2 M (0,2N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™ Code produit.: 10131860
Solution d’hydroxyde de sodium 0,2 M (0,2N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit. 10131860
10 L, Sachet dans une boîte
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Code produit. 10131860
Marque: Fisher Chemical J/7640/24
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
HNaO, numéro CAS-1310-73-2, hydroxyde de sodium, solution d’hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium na oh, hydrate de sodium, soude, caustique, blanc caustique, lessive de soude, aetznatron, soude caustique, ascarite, 1 L, CHEBI : 32145, incolore, 39,99 g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium ; hydroxyde, 3548, 39,997
HNaO, numéro CAS-1310-73-2, hydroxyde de sodium, solution d’hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium na oh, hydrate de sodium, soude, caustique, blanc caustique, lessive de soude, aetznatron, soude caustique, ascarite, 1 L, CHEBI : 32145, incolore, 39,99 g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium ; hydroxyde, 3548, 39,997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL 3548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
pH 13
Couleur Incolore
Quantité 10 L
Poids de la formule 39.99g/mol
Conditionnement Sachet dans une boîte
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de sodium 0,2 M (0,2N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™ >