Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 0,1 M (0,1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit. 10558050
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
HNaO, numéro CAS -1310-73-2, aetznatron, ascarite, soude caustique, soude, caustique, lessive de soude, hydrate de sodium, hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium na oh, solution d’hydroxyde de sodium, caustique blanche, 1 L, 100°C, CHEBI:32145, incolore, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, hydroxyde de sodium, 3548, 39.997
HNaO, numéro CAS 1310-73-2, aetznatron, ascarite, soude caustique, soude, caustique, lessive de soude, hydrate de sodium, hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium na oh, solution d’hydroxyde de sodium, caustique blanc, 1 L, 100°C, CHEBI:32145, incolore, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxyde, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL 3548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Point de fusion 0°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Densité de vapeur > 1.0
Forme physique Liquide