Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 0,111M (0,111N), pour l’analyse du lait, Fisher Chemical
Solution d’hydroxyde de sodium volumétrique adaptée à la détermination de l’acidité du lait.
40.00€ - 117.00€
Spécification
Normalité | 0.111 |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Traçabilité au NIST | Traceable to NIST, used to titrate the lactic acid present in milk |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15958776
|
Fisher Chemical
J/7670/15 |
1 L |
40.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15968776
|
Fisher Chemical
J/7670/21 |
5 L | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Spécification
0.111 | |
Flacon en plastique PEHD | |
Traceable to NIST, used to titrate the lactic acid present in milk | |
Liquide |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de sodium, 0,111M (0,111N), pour l’analyse du lait, Fisher Chemical