Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 0,05 M, Honeywell Fluka™
Volumétrique, 0,05 M de NaOH (0,05N)
59.24€ - 406.45€
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15624880
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
35249-500ML
500 mL
59.24€
500mL
15614880
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
35249-1L
1 L
77.90€
1L
15634880
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
35249-6X1L
6 x 1 L
406.45€
6 pièces
Description
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Identifiants chimiques
1310-73-2
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
hydroxyde de sodium
HNaO
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
Spécification
Sodium hydroxide solution
HNaO
0.05M
NONH for all modes of transport
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
hydroxyde de sodium
14798
40g/mol
1310-73-2
NaOH
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
3 mmHg (37°C)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide