Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 0,02 M, Fisher Chemical™
Code produit. 12913614
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 et selon le guide ISO 34.
Spécification
Concentration 0.02mol/L
Quantité 1000 mL
Forme physique Liquide