Learn More
Hydroxyde de sodium, solution à 0,01 N, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. 12666727
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Spécification
pH 12
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
CAS 1310-73-2
Point de fusion 0°C
Formule moléculaire HNaO
Numéro MDL 3548
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 2.5 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide