Learn More
Hydroxyde de sodium, qualité réactif, 97 %, maille de 20 à 40, Honeywell™
Code produit. 15665140
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
12 kg
25 kg
Conditionnement:
Drum with Inliner
Flacon poly
Tambour avec revêtement intérieur
Qualité réactif, microbilles, maille de 20 à 40, 97 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC sodium;hydroxide
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Couleur Colorless or White
Point d’ébullition 1390°C
Point de fusion 318°C
Formule linéaire NaOH
Numéro UN UN1823
Densité 2.13g/cm3
Quantité 500 g
Poids de la formule 40g/mol
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Densité de vapeur >1 (vs air)
Tension de vapeur 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
Forme physique Beads
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.