Learn More
Hydroxyde de sodium, qualité réactif, 97 %, maille de 20 à 40, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
12 kg
25 kg
Conditionnement:
Drum with Inliner
Flacon poly
Poly Bottle
Tambour avec revêtement intérieur
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide |
Couleur | Colorless or White |
Point d’ébullition | 1390°C |
Point de fusion | 318°C |
Formule linéaire | NaOH |
Numéro UN | UN1823 |
Densité | 2.13g/cm3 |
Quantité | 25 kg |
Poids de la formule | 40g/mol |
Pourcentage de pureté | 97% |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium hydroxide
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.