Learn More
Sodium Hydroxide, purum p.a., ≥98% (T), ACS Reagent, Honeywell™
Code produit. 15696820
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Purum p.a.,≥98.0% (T), beads (small)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC sodium;hydroxide
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Formule linéaire NaOH
Numéro UN UN1823
Quantité 6 x 1 kg
Poids de la formule 40
Pourcentage de pureté ≥98.0% (T)
Densité de vapeur >1 (vs air)
Tension de vapeur 3 mmHg (37°C), 18 mmHg (20°C)