Learn More
Sodium Hydroxide, purum p.a., ≥98% (T), ACS Reagent, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Description
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide |
Formule linéaire | NaOH |
Numéro UN | UN1823 |
Quantité | 250 g |
Poids de la formule | 40g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% (T) |
Densité de vapeur | >1 (vs air) |
Tension de vapeur | 3 mmHg (37°C), 18 mmHg (20°C) |