Learn More
Hydroxyde de sodium, purum p.a., > 97 %, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Poly bottle
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide |
pH | Alkaline |
Couleur | Colorless |
Point d’ébullition | 1390°C |
Point de fusion | 319°C |
Formule linéaire | NaOH |
Numéro UN | UN1823 |
Densité | 2.13g/cm3 |
Quantité | 25 kg |
Poids de la formule | 40g/mol |