Learn More
Hydroxyde de sodium, puriss., répond aux spécifications analytiques BP, NF, de la Ph. eur., E524, 98-100,5 %, pastilles, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide |
Note relative au nom | Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., E524, 98-100.5%, pellets |
Point d’ébullition | 1,390°C |
% max. CAS | 100% |
Plage de pourcentage du dosage | 98 to 100.5% |
Formule linéaire | NaOH |
Numéro UN | UN1823 |
Densité | 2.13 g/cm3 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water, 1260g/L at 20°C |
Quantité | 25 kg |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium hydroxide
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.