Learn More
Hydroxyde de sodium, pur, solution à 2 % (v/v), Fisher Chemical
Code produit. 12867182
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Numéro MDL 3548
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 500 mL
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 23 &20
Forme physique Liquide