Learn More
Hydroxyde de sodium, perle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Hydroxyde de sodium, la perle est un important produit chimique inorganique utilisé dans diverses industries du monde entier. Dans l‘industrie du papier, il est utilisé dans les processus de pulsation et de blanchiment. Elle joue un rôle important dans l‘étalement de l‘aluminium, l‘analyse chimique et les décapants pour peinture. Il s‘agit d‘un composant actif dans une vaste gamme de produits domestiques, tels que les nettoyants pour tuyaux et les drains, les nettoyants pour four et les produits de nettoyage à domicile. Parmi les autres utilisations, on compte le nettoyage des graisses, le nettoyage des équipements, la régénération de résine échangeuse d‘ions, le contrôle du pH, le dégraissage pour le nettoyage de la surface métallique, l‘émaillage et le nettoyage des gaz à l‘extérieur.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, le méthanol, le glycérol et l‘éthanol. Insoluble dans l‘acétone et l‘éther.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Il est déliquescent et absorbe facilement l’humidité et le dioxyde de carbone dans l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les matières organiques.
Hydroxyde de sodium, la perle est un important produit chimique inorganique utilisé dans diverses industries du monde entier. Dans l‘industrie du papier, il est utilisé dans les processus de pulsation et de blanchiment. Elle joue un rôle important dans l‘étalement de l‘aluminium, l‘analyse chimique et les décapants pour peinture. Il s‘agit d‘un composant actif dans une vaste gamme de produits domestiques, tels que les nettoyants pour tuyaux et les drains, les nettoyants pour four et les produits de nettoyage à domicile. Parmi les autres utilisations, on compte le nettoyage des graisses, le nettoyage des équipements, la régénération de résine échangeuse d‘ions, le contrôle du pH, le dégraissage pour le nettoyage de la surface métallique, l‘émaillage et le nettoyage des gaz à l‘extérieur.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, le méthanol, le glycérol et l‘éthanol. Insoluble dans l‘acétone et l‘éther.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Il est déliquescent et absorbe facilement l’humidité et le dioxyde de carbone dans l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les matières organiques.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1390°C |
Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide, pearl |
Point de fusion | 318°C |
pH | 14 |
Quantité | 2500 g |
Numéro UN | UN1823 |
Merck Index | 14,8627 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether. |
Poids de la formule | 40 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxide, pearl
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide, Disodium carbonate