Learn More
Monohydrate d’hydroxyde de sodium, Honeywell Fluka™
TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, ≥ 99,9995 % (base de métaux)
75.50€ - 239.38€
Identifiants chimiques
CAS | 12200-64-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H3NaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.012 |
Numéro MDL | MFCD00149229 |
Clé InChI | JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium hydroxide monohydrate, na.ho.h2o, naoh water, water naoh, sodium hydroxide h2o, sodium hydroxide water, water sodium hydroxide, h2o naoh, naoh h2o, sodium,hydroxide,hydrate |
CID PubChem | 23719242 |
Nom IUPAC | Sodium ; hydroxyde ; hydrate |
SMILES | O.[OH-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15600560
|
Honeywell-Fluka
01968-25G |
25 g |
75.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15690550
|
Honeywell-Fluka
01968-100G |
100 g |
239.38€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
- acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
- la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
- les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
- conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
- les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
Identifiants chimiques
12200-64-5 | |
58.012 | |
JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M | |
23719242 | |
O.[OH-].[Na+] |
H3NaO2 | |
MFCD00149229 | |
sodium hydroxide monohydrate, na.ho.h2o, naoh water, water naoh, sodium hydroxide h2o, sodium hydroxide water, water sodium hydroxide, h2o naoh, naoh h2o, sodium,hydroxide,hydrate | |
Sodium ; hydroxyde ; hydrate |
Spécification
Sodium Hydroxide Monohydrate | |
H3NaO2 | |
MFCD00149229 | |
sodium hydroxide monohydrate, na.ho.h2o, naoh water, water naoh, sodium hydroxide h2o, sodium hydroxide water, water sodium hydroxide, h2o naoh, naoh h2o, sodium,hydroxide,hydrate | |
O.[OH-].[Na+] | |
58.012 | |
58.01g/mol | |
TraceSELECT™ |
12200-64-5 | |
NaOH · H2O | |
1823 | |
JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M | |
Sodium ; hydroxyde ; hydrate | |
23719242 | |
≥99.99% (metals basis) |
Sécurité et traitement
P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H314
missing translation for 'einecsNumber' : 215-185-5
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Sodium hydroxide monohydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide monohydrate