Learn More
Hydroxyde de sodium (chlorure faible), ACS, 97,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
À utiliser dans la fabrication de produits chimiques, rayon et cellophane, comme agent neutralisant dans le raffinage du pétrole
10.90€ - 571.00€
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC sodium;hydroxide
SMILES [OH-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11440320
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013455.88
2.5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11366818
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013455.22
100 g
42.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11376818
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013455.36
500 g
48.70€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11356818
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013455.A3
2 kg
78.50€
2kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11336818
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013455.A9
10 kg
292.00€
10kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11346818
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013455.F6
2 x 12.5 kg
571.00€
25kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
In chemical manufacture, rayon and cellophane, as a neutralizing agent in petroleum refining, in pulp, paper detergents and textiles, and as a lab reagent. NaOH solutions precipitate most metals as hydroxides from aqueous solutions of the metal saltsSodium hydroxide is widely used in variety of large scale applications such as pulp and paper manufacturing, in the production of soap and detergents as well as water treatment. It finds application in the base- driven hydrolysis of esters, amides and alkyl halides. It is also used as an industrial cleaning agent, an additive in drilling mud to increase alkalinity in bentonite in petroleum industry and as a powerful degreaser on stainless steel and glass bakeware. It is utilized in the Maxam-Gilbert DNA sequencing technique, chocolate and cocoa processing, soft drink processing, caramel coloring production and for thickening ice cream. It is often used to neutralize acids and prepare sodium salts of reagents. It forms a solution with sodium dodecyl sulfate and plays an important role for the decontamination of mycobacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1310-73-2
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
sodium;hydroxide
HNaO
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
Spécification
Sodium hydroxide
1310-73-2
Pellets
HNaO
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
ACS
White pellets
(low chloride)
White
97.0% min.
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium;hydroxide
14798
40
Odorless
3.5 hPa (3mm Hg) at 800°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H314-H318: Causes severe skin burns and eye damage. Causes serious eye damage.
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8, Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-185-5