Learn More
Sodium hydroxide, Free-flowing, ACS reagent, anhydrous, pellets, ≥97%, Honeywell Fluka™
Free-flowing, ACS reagent, anhydrous, pellets,≥97%
76.13€ - 205.67€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HNaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 39.997 |
Numéro MDL | MFCD00003548 |
Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
CID PubChem | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
Nom IUPAC | sodium;hydroxide |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15607150
|
Honeywell-Fluka
795429-500G |
500 g | Poly Bottle | ||||||
15687140
|
Honeywell-Fluka
795429-1KG |
1 kg | Poly Bottle | ||||||
15697140
|
Honeywell-Fluka
795429-2.5KG |
2.5 kg | Poly Bottle | ||||||
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Identifiants chimiques
1310-73-2 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
sodium;hydroxide |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Spécification
Sodium hydroxide | |
1,390°C | |
318°C (literature) | |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
2.13 g/cm3 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;hydroxide | |
14798 | |
40.00 | |
ACS Reagent |
Free-flowing, ACS reagent, anhydrous, pellets, ≥97% | |
1310-73-2 | |
100.0000% | |
NaOH | |
UN1823 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
>97% | |
Pellet |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 720 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Sodium hydroxide, solid
missing translation for 'einecsNumber' : 215-185-5
Recommended Storage : Room Temp
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium hydroxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.