Learn More
Hydroxyde de sodium, extra pur, 33 wt.% de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11628318
Click to view available options
Quantité:
500 mL
5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Couleur Incolore
Point d’ébullition 120.0°C
Point de fusion 8.0°C
Formule linéaire NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densité 1.3600g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 25 L
Poids de la formule 40
Pourcentage de pureté 32.5 to 33.5% (total base)
Qualité Extra pur
Conditionnement Récipient en plastique
Gravité spécifique 1.36
Forme physique Liquide