Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, diluée, qualité PE, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Inviolable
Description
L’hydroxyde de sodium est un composé inorganique constitué de cations de sodium Na+ et d’anions d’hydroxyde OH−. Il est fréquemment utilisé comme matrice et réactif dans diverses applications de laboratoire. Cette solution est préparée en dissolvant 8,5 g d’hydroxyde de sodium dans de l’eau et en diluant celui-ci avec de l’eau à 100 ml.
- Fabriqué dans un établissement conforme à la norme ISO 9001, dans le respect des directives de la Ph. Directives Chapitre 4 (4.1.1)
- Fourni avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
- Le produit prêt à l’emploi permet un gain en termes de temps et de main-d’œuvre pour la préparation de solutions volumétriques et de réactifs précis
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Hydroxide |
Couleur | Incolore |
CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
Formule moléculaire | HNaO |
Concentration | 8.5g/100ml |
Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Quantité | 1 L |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, DILUTE
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide