Learn More
Concentrat d’hydroxyde de sodium, pour solution 1 M, Honeywell Fluka™
Code produit. 15695240
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
pour solution standard 2 L, 1 M de NaOH (1 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide concentrate
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Formule linéaire NaOH
Numéro MDL MFCD00003548
Numéro UN UN1824
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 Pc.
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40g/mol
Tension de vapeur 3 mmHg (37°C)