Learn More
Concentrat d’hydroxyde de sodium, pour solution 1 M, Honeywell Fluka™
Code produit. 15625250
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
pour solution standard 10 L, 1 M de NaOH (1 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide concentrate
Note relative au nom for 10L standard solution, 1 M NaOH (1N)
Formule linéaire NaOH
Numéro UN UN1824
Quantité 6 x 1 Ea.
Poids de la formule 40
Tension de vapeur 3 mmHg (37°C)