Learn More
Hydroxyde de sodium, BAKER, J.T.Baker™
Code produit. 10724971
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conforme aux spécifications de la Pharmacopée européenne relatives à l’utilisation de réactifs pour les analyses et monographies. Pour une utilisation en laboratoire, pour la synthèse organique et pour la recherche courante.
Des produits chimiques de qualité destinés à une utilisation en laboratoire, à la synthèse organique et à la recherche courante habituellement contrôlée par des critères physiques et souvent par des dosages (par CG).
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide
Couleur Blanc
Point d’ébullition 1390°C
Point de fusion 319°C
Notes de qualité de la pureté Meets reagent specifications for testing Ph. Eur. monographs
Plage de pourcentage du dosage 97.0–100.5%
Densité 2.13g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité In water: 420g/L at 20°C
Quantité 5 kg
Poids de la formule 39.997g/mol
Qualité BAKER™
Identification Passes test
Odeur Odorless
Conditionnement HDPE
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.