Learn More
Hydroxyde de sodium, ≥ 98 %, Honeywell
Qualité réactif, pastilles (anhydre), ≥ 98 %
48.49€ - 291.89€
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15678090
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
S5881-500G
500 g
48.49€
500g
15668090
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
S5881-1KG
1 kg
73.73€
1kg
15688090
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
S5881-5KG
5 kg
280.29€
5kg
15698090
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
S5881-6X1KG
6 x 1 kg
291.89€
6 pièces
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Identifiants chimiques
1310-73-2
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
hydroxyde de sodium
HNaO
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
Spécification
Sodium hydroxide
HNaO
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
≥98%
3 mmHg (37°C), 18 mmHg (20°C)
1310-73-2
NaOH
UN1823
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
hydroxyde de sodium
14798
40g/mol
>1 (vs air)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : WB4900000
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.