Learn More
Hydroxyde de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.50€ - 267.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HNaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 39.997 |
Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
CID PubChem | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
Nom IUPAC | hydroxyde de sodium |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15244834
|
Thermo Scientific Acros
450580025 |
2.5 kg |
48.50€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15254834
|
Thermo Scientific Acros
450580100 |
10 kg |
136.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15264834
|
Thermo Scientific Acros
450580250 |
25 kg |
267.00€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1310-73-2 | |
39.997 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
HNaO | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
hydroxyde de sodium |
Spécification
Sodium Hydroxide | |
1310-73-2 | |
98% | |
NaOH | |
Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
98% | |
Bouteille en plastique |
1390.0°C | |
318.0°C | |
HNaO | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
hydroxyde de sodium | |
14798 | |
40 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Sodium hydroxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide
RUO – Research Use Only