Learn More
Hydroxyde de sodium, ≥ 97,0 % (T), Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Poly bottle
Description
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide |
Formule linéaire | NaOH |
Numéro UN | UN1823 |
Quantité | 1 kg |
Poids de la formule | 40g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥97.0% (T) |
Conditionnement | Poly bottle |
Densité de vapeur | >1 (vs air) |
Tension de vapeur | 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C) |