Learn More
Hydroxyde de sodium, solution 5 N, réactif Biotech, J.T.Baker™
Produit selon les directives BPF, mais pour lequel il n’y a pas de compendium USP / NF pour le produit
270.00€ - 1925.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HNaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 39.997 |
Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
CID PubChem | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
Nom IUPAC | hydroxyde de sodium |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15558354
|
Avantor J.T.Baker
5668-02 |
1 L | Flacon à col étroit en polyéthylène |
553.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15395502
|
Avantor J.T.Baker
5668-03 |
4 L | Flacon poly | N/A | N/A | N/A | |||||
15568354
|
Avantor J.T.Baker
5668-07 |
19 L | Flacon poly |
1925.00€
19L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Identifiants chimiques
1310-73-2 | |
39.997 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
HNaO | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
hydroxyde de sodium |
Spécification
Sodium Hydroxide, 5N Solution | |
HNaO | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
hydroxyde de sodium | |
14798 | |
40 | |
1L = 1.17kg |
1310-73-2 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Réactif Biotech |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, solution 5 N, réactif Biotech, J.T.Baker™