Learn More
Hydroxyde de sodium, solution standardisée 5,0N, Thermo Scientific Chemicals
44.52€ - 93.10€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HNaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 39.997 |
Numéro MDL | MFCD00003548 |
Clé InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
CID PubChem | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
Nom IUPAC | hydroxyde de sodium |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11353757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035633.K2 |
1 L |
44.52€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035633.K7 |
4 L | N/A | ||||||
Description
Sodium hydroxide, 5.0N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1310-73-2 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
hydroxyde de sodium |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Spécification
Sodium hydroxide | |
Incolore | |
HNaO | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
hydroxyde de sodium | |
14798 | |
40 | |
Colourless liquid |
1310-73-2 | |
Liquide | |
MFCD00003548 | |
Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether. | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Hydroxyde de sodium :20 % ; eau :80 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-185-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Sodium hydroxide, 5.0N Standardized Solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide
RUO – Research Use Only