Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 32 % p/p, pour la détermination de l’azote, Fisher Chemical™
Solution d’hydroxyde de sodium adaptée à une utilisation comme titrant pour la détermination de l’azote par la méthode Kjeldahl.
57.65€ - 109.00€
Spécification
Plage de pourcentage du dosage | 32% (w/w) |
---|---|
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Forme physique | Liquide |